6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33166-1G OR33166-5G
APOSOR33166-1GEA 338 EUR
APOSOR33166-1G APOSOR33166-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791234
CAS nummer: 210963-95-4