Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 78.9 EUR
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663802
CAS nummer: 42718-20-7