Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33194-1G OR33194-5G
APOSOR33194-1GEA 271 EUR
APOSOR33194-1G APOSOR33194-5G
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659589
CAS nummer: 722497-32-7