2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33198-1G OR33198-5G
APOSOR33198-1GEA 24.9 EUR
APOSOR33198-1G APOSOR33198-5G
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
2-Iodo-1,4-benzenediamine
Formule: C₆H₇IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971329
CAS nummer: 69951-01-5