4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33199-1G OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA 541 EUR
APOSOR33199-1G APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426480
CAS nummer: 193151-97-2