3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3320-1G OR3320-5G
APOSOR3320-1GEA 321 EUR
APOSOR3320-1G APOSOR3320-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₅
Smeltpunt: 240…243 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436066
CAS nummer: 108749-15-1