(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33201-1G OR33201-5G
APOSOR33201-1GEA 308 EUR
APOSOR33201-1G APOSOR33201-5G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride 95%
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃BrClN₃
MW: 290.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817424
CAS nummer: 1134570-17-4