5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33215-1G OR33215-5G
APOSOR33215-1GEA 338 EUR
APOSOR33215-1G APOSOR33215-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140291
CAS nummer: 339024-25-8