5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33218-1G OR33218-5G
APOSOR33218-1GEA 308 EUR
APOSOR33218-1G APOSOR33218-5G
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140433
CAS nummer: 339024-74-7