Methylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 24.9 EUR
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Formule: CH₅BO₂
Smeltpunt: 89…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002105
CAS nummer: 13061-96-6