N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33222-1G OR33222-25G OR33222-5G
APOSOR33222-1GEA 182 EUR
APOSOR33222-1G APOSOR33222-25G APOSOR33222-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043506
CAS nummer: 6269-99-4