Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33227-1G OR33227-5G
APOSOR33227-1GEA 541 EUR
APOSOR33227-1G APOSOR33227-5G
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243732
CAS nummer: 339030-49-8