2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33238-1G OR33238-25G OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA 182 EUR
APOSOR33238-1G APOSOR33238-25G APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664644
CAS nummer: 96017-10-6