3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33251-1G OR33251-5G
APOSOR33251-1GEA 271 EUR
APOSOR33251-1G APOSOR33251-5G
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one
Formule: C₁₁H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443897
CAS nummer: 182115-55-5