4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33253-1G OR33253-5G
APOSOR33253-1GEA 271 EUR
APOSOR33253-1G APOSOR33253-5G
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine
Formule: C₈H₁₁ClN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443905
CAS nummer: 339105-10-1