1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33254-1G
OR33254-5G
APOSOR33254-1GEA
338
EUR
APOSOR33254-1G
APOSOR33254-5G
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01568700 CAS nummer: 339105-37-2 |