2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 182 EUR
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082011
CAS nummer: 149384-09-8