5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33271-1G OR33271-5G
APOSOR33271-1GEA 164 EUR
APOSOR33271-1G APOSOR33271-5G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871728
CAS nummer: 478258-70-7