2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33272-1G OR33272-25G OR33272-5G
APOSOR33272-1GEA 182 EUR
APOSOR33272-1G APOSOR33272-25G APOSOR33272-5G
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082429
CAS nummer: 127500-89-4