5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33273-1G OR33273-5G
APOSOR33273-1GEA 164 EUR
APOSOR33273-1G APOSOR33273-5G
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082433
CAS nummer: 478258-81-0