Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Ethyl 4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33275-25G
OR33275-5G
APOSOR33275-25GEA
596
EUR
APOSOR33275-25G
APOSOR33275-5G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formule:
C₁₆H₁₇NO₃ MW: 271.32 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022461 CAS nummer: 52034-37-4 |