2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 600 EUR
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₂₅BO₃Si
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08436049
CAS nummer: 913835-62-8