4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33288-1G OR33288-5G
APOSOR33288-1GEA 308 EUR
APOSOR33288-1G APOSOR33288-5G
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine
Formule: C₁₃H₁₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00960990
CAS nummer: 129075-89-4