5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33310-1G OR33310-5G
APOSOR33310-1GEA 338 EUR
APOSOR33310-1G APOSOR33310-5G
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₈H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659599
CAS nummer: 3196-01-8