1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33311-1G OR33311-5G
APOSOR33311-1GEA 271 EUR
APOSOR33311-1G APOSOR33311-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659601
CAS nummer: 885950-03-8