1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrrole
OR33312-1G OR33312-5G
APOSOR33312-1GEA 182 EUR
APOSOR33312-1G APOSOR33312-5G
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659604
CAS nummer: 93217-61-9