3-Phenoxy-2-butanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33326-1G OR33326-5G
APOSOR33326-1GEA 271 EUR
APOSOR33326-1G APOSOR33326-5G
3-Phenoxy-2-butanone 95%
3-Phenoxy-2-butanone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243672
CAS nummer: 6437-85-0