5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33329-1G OR33329-5G
APOSOR33329-1GEA 338 EUR
APOSOR33329-1G APOSOR33329-5G
5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole 95%
5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139123
CAS nummer: 321998-96-3