1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33338-1G OR33338-5G
APOSOR33338-1GEA 164 EUR
APOSOR33338-1G APOSOR33338-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140302
CAS nummer: 338977-51-8