2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33345-25G OR33345-5G
APOSOR33345-25GEA 817 EUR
APOSOR33345-25G APOSOR33345-5G
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00095394
CAS nummer: 55860-22-5