2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33346-1G OR33346-25G OR33346-5G
APOSOR33346-1GEA 182 EUR
APOSOR33346-1G APOSOR33346-25G APOSOR33346-5G
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Formule: C₉H₉Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018915
CAS nummer: 99585-88-3