3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33358-1G OR33358-5G
APOSOR33358-1GEA 338 EUR
APOSOR33358-1G APOSOR33358-5G
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formule: C₆H₄Br₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 81216-95-7