3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33359-1G OR33359-5G
APOSOR33359-1GEA 541 EUR
APOSOR33359-1G APOSOR33359-5G
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formule: C₆H₄BrClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793892
CAS nummer: 256486-71-2