4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33362-1G OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA 271 EUR
APOSOR33362-1G APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665128
CAS nummer: 111897-11-1