6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 338 EUR
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Formule: C₉H₈ClNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056679
CAS nummer: 1029134-50-6