2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33386-1G OR33386-5G
APOSOR33386-1GEA 226 EUR
APOSOR33386-1G APOSOR33386-5G
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01344059
CAS nummer: 57841-70-0