4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33388-1G OR33388-5G
APOSOR33388-1GEA 103 EUR
APOSOR33388-1G APOSOR33388-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08668556
CAS nummer: 21202-42-6