Triisopropyl borate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 111 EUR
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Triisopropyl borate 99%
Triisopropyl borate
Formule: C₉H₂₁BO₃
Kookpunt: 139…141 °C
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008872
CAS nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable