1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33390-1G OR33390-5G
APOSOR33390-1GEA 246 EUR
APOSOR33390-1G APOSOR33390-5G
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082020
CAS nummer: 454473-82-6