4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-Acetyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
OR33396-1G OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA 541 EUR
APOSOR33396-1G APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formule: C₈H₆Cl₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001304
CAS nummer: 72652-34-7