2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33397-1G OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA 338 EUR
APOSOR33397-1G APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001307
CAS nummer: 55241-70-8