3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33400-1G OR33400-5G
APOSOR33400-1GEA 338 EUR
APOSOR33400-1G APOSOR33400-5G
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₈H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425823
CAS nummer: 439095-70-2