4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33412-1G
OR33412-5G
APOSOR33412-1GEA
541
EUR
APOSOR33412-1G
APOSOR33412-5G
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide 95%
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide
Formule:
C₁₂H₂₄N₂O MW: 212.34 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03425827 CAS nummer: 454473-85-9 |