4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33419-1G OR33419-5G
APOSOR33419-1GEA 271 EUR
APOSOR33419-1G APOSOR33419-5G
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline 95%
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051574
CAS nummer: 218930-10-0