2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 22 EUR
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Smeltpunt: 147…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047443
CAS nummer: 21901-29-1