3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33442-1G OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA 338 EUR
APOSOR33442-1G APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659616
CAS nummer: 112677-15-3