Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 182 EUR
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01463252
CAS nummer: 18450-27-6