7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33450-1G OR33450-5G
APOSOR33450-1GEA 271 EUR
APOSOR33450-1G APOSOR33450-5G
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152702
CAS nummer: 952182-90-0