7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2-Ethyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33454-1G OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA 271 EUR
APOSOR33454-1G APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152709
CAS nummer: 952182-97-7