2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33456-1G OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA 338 EUR
APOSOR33456-1G APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Formule: C₁₄H₁₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152713
CAS nummer: 952183-00-5